Print…
Ácido orto-bórico ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: acido borico
20177.290EA 28 EUR
20177.290 20177.368
Ácido orto-bórico ≥98%, TECHNICAL
Ácido orto-bórico
Fórmula: B(OH)₃
Peso Molecular: 61.83 g/mol
Ponto de ebulição: 185
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ALCANCE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %