Print…
Ácido orto-bórico, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00765.0050 1.00765.0500
1.00765.0050EA 134 EUR
1.00765.0050 1.00765.0500
Ácido orto-bórico, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Ácido orto-bórico
Fórmula: B(OH)₃
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ALCANCE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 46.5 g/L (20 °C)
Melting Point 171 °C (decomposition)
Molar Mass 61.83 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m³
Vapour Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Density 1.44 g/cm³ (20 °C)
pH 3.7 (46.5 g/L, H₂O, 20 °C)