Print…
Ácido orto-bórico ≥99.5% (por acidimetria), granulado, ultra puro Bioreagent para biologia molecular, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: acido borico
4035-01EA 83.3 EUR
4035-01 4035-05
Ácido orto-bórico ≥99.5% (por acidimetria), granulado, ultra puro Bioreagent para biologia molecular, J.T.Baker®
Ácido orto-bórico
For molecular biology buffers. Lot analysis on label.
Fórmula: B(OH)₃
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ALCANCE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (H₃BO₃) (by acidimetry) ≥99.5 %
RNase Activity Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble in Methanol ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1.000 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤5.000 ppm