Ácido orto-bórico ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Physical Form: +8 Mesh Granular
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Fórmula:
B(OH)₃ Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa) Densidade: 1,435 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011337 Número CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 ALCANCE: 01-2119486683-25 Merck Index: 14,1336 |