Ácido orto-bórico ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
acido borico
10659.14
10659.22
10659.36
10659.14EA
105
EUR
10659.14
10659.22
10659.36
Ácido orto-bórico ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Ácido orto-bórico
Purity: 99.9995%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Physical Form: Powder
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Fórmula:
B(OH)₃ Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição) Densidade: 1,435 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011337 Número CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 ALCANCE: 01-2119486683-25 Merck Index: 14,1336 |