Print…
Ácido orto-bórico 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
315181000 315180025 315185000
ACRO315181000EA 74.6 EUR
ACRO315181000 ACRO315180025 ACRO315185000
Ácido orto-bórico 99.99% (baseado em traços de metais), extra puro
Ácido orto-bórico
Fórmula: B(OH)₃
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169 °C (decomposição)
Densidade: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ALCANCE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Titration with NaOH ≥98.5 %