Print…
Trióxido de di-tálio 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thallium (III) oxide
A17601.18 A17601.09
A17601.18EA 207 EUR
A17601.18 A17601.09
Trióxido de di-tálio 96%
Trióxido de di-tálio
Purity: 96% CAS No.: 1314-32-5 Molecular Formula: Tl2O3 Formula Weight: 456.74 Odour: Odourless Melting Point: 717° Boiling Point: 875° Merck Reference: 14,9268 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011276
Fórmula: O₃Tl₂
Peso Molecular: 456.76 g/mol
Ponto de ebulição: 875 °C
Ponto de Fusão: 717
Densidade: 9.65
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011276
Número CAS: 1314-32-5
EINECS: 215-229-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09404