Print…
Diboron trioxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
15678-250G 15678-50G 15678-1KG
SIAL15678-250GEA 132 EUR
SIAL15678-250G SIAL15678-50G SIAL15678-1KG
Diboron trioxide, Sigma-Aldrich®
Diboron trioxide
Fórmula: B₂O₃
Ponto de ebulição: 1860 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011315
Número CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
ALCANCE: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327