Print…
Diboron trioxide, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00169.0250 1.00169.0150
1.00169.0250EA 1180 EUR
1.00169.0250 1.00169.0150
Diboron trioxide, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Diboron trioxide
Fórmula: B₂O₃
Ponto de ebulição: 1860 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011315
Número CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
ALCANCE: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Encomendar
Solubility 36 g/L (25 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 69.61 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m³
Boiling Point 1860 °C
Density 2.46 g/cm³ (20 °C)
pH 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C)