Diboron trioxide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11707.36
A11707.0E
A11707.36EA
58.1
EUR
A11707.36
A11707.0E
Diboron trioxide ≥99%
Diboron trioxide
Purity: 99%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
Fórmula:
B₂O₃ Ponto de ebulição: 1860 °C Ponto de Fusão: ∼450 °C Densidade: 2,46 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011315 Número CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 ALCANCE: 01-2119486655-24 Merck Index: 14,1337 |