Diboron trioxide ≥99.98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Boron oxide, Boric anhydride
89964.36
89964.22
89964.36EA
322
EUR
89964.36
89964.22
Diboron trioxide ≥99.98% (baseado em metais)
Diboron trioxide
Purity: 99.98%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Powder
Density: 2.46
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
Fórmula:
B₂O₃ Ponto de ebulição: 1860 °C Ponto de Fusão: ∼450 °C Densidade: 2,46 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011315 Número CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 ALCANCE: 01-2119486655-24 Merck Index: 14,1337 |