Diboron trioxide, desidratado (máx. 0.02% H₂O) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Boron oxide, Boric anhydride
11159.QE
11159.QH
11159.QEEA
121
EUR
11159.QE
11159.QH
Diboron trioxide, desidratado (máx. 0.02% H₂O) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Diboron trioxide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Cylinder, 3.7cm dia, 32g/cylinder
Density: 2.46 +/- 0.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)
Fórmula:
B₂O₃ Peso Molecular: 69.62 g/mol Ponto de ebulição: 1860 °C Ponto de Fusão: ∼450 °C Densidade: 2.46 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011315 Número CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 ALCANCE: 01-2119486655-24 Merck Index: 14,1337 |