Print…
Diboron trioxide 98% -40 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Boron oxide, Boric anhydride
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 81.1 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
Diboron trioxide 98% -40 mesh
Diboron trioxide
Fórmula: B₂O₃
Peso Molecular: 69.62 g/mol
Ponto de ebulição: 1860 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 2.46 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011315
Número CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
ALCANCE: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)