Print…
Nitrato de Tálio (I) 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thallium nitrate
265590250 265591000
ACRO265590250EA 85.2 EUR
ACRO265590250 ACRO265591000
Nitrato de Tálio (I) 99.5%
Nitrato de Tálio (I)
Fórmula: NO₃Tl
Peso Molecular: 266.39 g/mol
Ponto de ebulição: 433 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 206 °C
Densidade: 1.273
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011280
Número CAS: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09400
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤5000 ppm