Print…
Iodeto de Tálio (I) ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thallium iodide
43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 109 EUR
43001.09 43001.18 43001.36
Iodeto de Tálio (I) ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Iodeto de Tálio (I)
Fórmula: ITl
Peso Molecular: 331.29 g/mol
Ponto de ebulição: 824 °C
Ponto de Fusão: 440
Densidade: 7.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011279
Número CAS: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,9264