Iodeto de Tálio (I), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Thallium iodide
Ampulado sob árgon
35722.09
35722.18
35722.30
35722.09EA
115
EUR
35722.09
35722.18
35722.30
Iodeto de Tálio (I), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Iodeto de Tálio (I)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-30-9
Molecular Formula: TlI
Formula Weight: 331.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.1
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 440°
Boiling Point: 824°
Merck Reference: 14,9264
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011279
Fórmula:
ITl Peso Molecular: 331.29 g/mol Ponto de ebulição: 824 °C Ponto de Fusão: 440 Densidade: 7.1 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011279 Número CAS: 7790-30-9 EINECS: 232-199-7 UN: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9264 |