Print…
Octadecyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M0593-25G M0593-400G
TCIAM0593-25GEA 17 EUR
TCIAM0593-25G TCIAM0593-400G
Octadecyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Octadecyl methacrylate
Fórmula: C₂₂H₄₂O₂
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Inflamação: 191°C
Número MDL : MFCD00026683
Número CAS: 32360-05-7
EINECS: 251-013-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde19bfb96f7e2c53cdab70004edca070bb83b2d&vid=cde19bfb96f7e2c53cdab70004edca070bb83b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %