Print…
Di-sec-butylamine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1604-25ML D1604-500ML
TCIAD1604-25MLEA 16 EUR
TCIAD1604-25ML TCIAD1604-500ML
Di-sec-butylamine ≥99.0% (por GC)
Di-sec-butylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Inflamação: 24°C
Número MDL : MFCD00009326
Número CAS: 626-23-3
EINECS: 210-937-9
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&vid=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %