Print…
4-Chloropicolinic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1360-1G C1360-5G
TCIAC1360-1GEA 65 EUR
TCIAC1360-1G TCIAC1360-5G
4-Chloropicolinic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Número MDL : MFCD00191400
Número CAS: 5470-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6676fb5bf3d83cc7c44c6632faf7b7a26d0c037b&vid=6676fb5bf3d83cc7c44c6632faf7b7a26d0c037b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Water almost transparency