Print…
Succinyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Succinyl dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S6452-100G S6452-25G
SIALS6452-100GEA 425 EUR
SIALS6452-100G SIALS6452-25G
Succinyl chloride, Sigma-Aldrich®
Succinyl chloride
Fórmula: C₄H₄Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00000749
Número CAS: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8,II