Print…
(±)-Epoxystyrene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Styrene oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S5006-100G-A S5006-500G-A S5006-5G-A
SIALS5006-100G-AEA 52.4 EUR
SIALS5006-100G-A SIALS5006-500G-A SIALS5006-5G-A
(±)-Epoxystyrene, Sigma-Aldrich®
(±)-Epoxystyrene
Fórmula: C₈H₈O
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Número MDL : MFCD00005121
Número CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III