Print…
3-Quinuclidinone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
Q1905-100G Q1905-25G
SIALQ1905-100GEA 452 EUR
SIALQ1905-100G SIALQ1905-25G
3-Quinuclidinone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
3-Quinuclidinone hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂ClNO
Número MDL : MFCD00137391
Número CAS: 1193-65-3
EINECS: 214-776-5