Cloreto de Tálio (I), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Thallium chloride
Ampulado sob árgon
35721.06
35721.14
35721.06EA
212
EUR
35721.06
35721.14
Cloreto de Tálio (I), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Cloreto de Tálio (I)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-12-0
Molecular Formula: TlCl
Formula Weight: 239.82
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.0
Refractive Index: 2.247
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 430°
Merck Reference: 14,9260
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011274
Fórmula:
ClTl Peso Molecular: 239.84 g/mol Ponto de ebulição: 720 Ponto de Fusão: 430 Densidade: 7.0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011274 Número CAS: 7791-12-0 EINECS: 232-241-4 UN: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9260 |