Print…
D-(-)-α-Phenylglycine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P25485-100G P25485-25G
SIALP25485-100GEA 141 EUR
SIALP25485-100G SIALP25485-25G
D-(-)-α-Phenylglycine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-α-Phenylglycine
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Número MDL : MFCD00008061
Número CAS: 875-74-1
EINECS: 212-876-3