Print…
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M70800-100G M70800-500G M70800-5G
SIALM70800-100GEA 116 EUR
SIALM70800-100G SIALM70800-500G SIALM70800-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Número MDL : MFCD00003138
Número CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0