Print…
Furfurylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F20009-100G F20009-5G
SIALF20009-100GEA 58.9 EUR
SIALF20009-100G SIALF20009-5G
Furfurylamine, Sigma-Aldrich®
Furfurylamine
Fórmula: C₅H₇NO
Número MDL : MFCD00003258
Número CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III