Print…
Diethyl acetamidomalonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethyl 2-acetamidomalonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D84601-100G D84601-25G D84601-500G
SIALD84601-100GEA 78.1 EUR
SIALD84601-100G SIALD84601-25G SIALD84601-500G
Diethyl acetamidomalonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl acetamidomalonate
Fórmula: C₉H₁₅NO₅
Número MDL : MFCD00009146
Número CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9