Print…
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N-Dimethylglycine HCl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D6382-25G D6382-5G
SIALD6382-25GEA 293 EUR
SIALD6382-25G SIALD6382-5G
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClNO₂
Número MDL : MFCD00012610
Número CAS: 2491-06-7
EINECS: 219-648-2