Print…
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D4007-5G D4007-100G
SIALD4007-5GEA 44.4 EUR
SIALD4007-5G SIALD4007-100G
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Diphenylhydantoin
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Número MDL : MFCD00005264
Número CAS: 57-41-0
EINECS: 200-328-6