Print…
Diphenyl chlorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D206555-100G D206555-25G
SIALD206555-100GEA 144 EUR
SIALD206555-100G SIALD206555-25G
Diphenyl chlorophosphate, Sigma-Aldrich®
Diphenyl chlorophosphate
Fórmula: C₁₂H₁₀ClO₃P
Número MDL : MFCD00003030
Número CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
UN: 3265
ADR: 8,III