Print…
Cloreto de dimetilssulfamoilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D186252-100G D186252-25G D186252-500G
SIALD186252-100GEA 462 EUR
SIALD186252-100G SIALD186252-25G SIALD186252-500G
Cloreto de dimetilssulfamoilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de dimetilssulfamoilo
Fórmula: C₂H₆ClNO₂S
Número MDL : MFCD00007425
Número CAS: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4