Print…
Dimethyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D178454-25G D178454-500G
SIALD178454-25GEA 83.9 EUR
SIALD178454-25G SIALD178454-500G
Dimethyl phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl phosphonate
Fórmula: C₂H₇O₃P
Número MDL : MFCD00044633
Número CAS: 868-85-9
EINECS: 212-783-8