Print…
5,5-Dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D161403-100G D161403-1KG
SIALD161403-100GEA 37.9 EUR
SIALD161403-100G SIALD161403-1KG
5,5-Dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
5,5-Dimethylhydantoin
Fórmula: C₅H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00005266
Número CAS: 77-71-4
EINECS: 201-051-3