Print…
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D145009-1L D145009-500ML D145009-25ML
SIALD145009-1LEA 59.8 EUR
SIALD145009-1L SIALD145009-500ML SIALD145009-25ML
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Número MDL : MFCD00008216
Número CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9