Print…
Dimethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D138002-100G D138002-25G
SIALD138002-100GEA 141 EUR
SIALD138002-100G SIALD138002-25G
Dimethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-3-oxoglutarate
Fórmula: C₇H₁₀O₅
Número MDL : MFCD00008462
Número CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8