Print…
N,N-Dimethylglycine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D1156-10G D1156-10MG D1156-25G D1156-5G
SIALD1156-10GEA 343 EUR
SIALD1156-10G SIALD1156-10MG SIALD1156-25G SIALD1156-5G
N,N-Dimethylglycine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylglycine
Fórmula: C₄H₉NO₂
Número MDL : MFCD00004283
Número CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8