Print…
Acetylenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A15207-25G A15207-5G
SIALA15207-25GEA 359 EUR
SIALA15207-25G SIALA15207-5G
Acetylenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Acetylenedicarboxylic acid
Fórmula: C₄H₂O₄
Número MDL : MFCD00004362
Número CAS: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II