Print…
Triethylene glycol monomethyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
90450-1L 90450-250ML
SIAL90450-1LEA 155 EUR
SIAL90450-1L SIAL90450-250ML
Triethylene glycol monomethyl ether, Sigma-Aldrich®
Triethylene glycol monomethyl ether
Fórmula: C₇H₁₆O₄
Número MDL : MFCD00002875
Número CAS: 112-35-6
EINECS: 203-962-1