Print…
4'-Ethoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
77440-1KG 77440-250G 77440-50G
SIAL77440-1KGEA 209 EUR
SIAL77440-1KG SIAL77440-250G SIAL77440-50G
4'-Ethoxyacetanilide, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxyacetanilide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00009094
Número CAS: 62-44-2
EINECS: 200-533-0