Print…
Paládio 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água catalisador de hidrogenação, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Umedecido com água
75993-10G 75993-50G
SIAL75993-10GEA 205 EUR
SIAL75993-10G SIAL75993-50G
Paládio 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água catalisador de hidrogenação, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula: Pd
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III