Print…
Paládio 5% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água para uso como catalisador, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Moistened with water
75991-10G 75991-50G
SIAL75991-10GEA 175 EUR
SIAL75991-10G SIAL75991-50G
Paládio 5% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água para uso como catalisador, Sigma-Aldrich®
Palladium
Fórmula: Pd
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III