Print…
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
711624-25G 711624-5G
SIAL711624-25GEA 593 EUR
SIAL711624-25G SIAL711624-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula: C₅H₆I₂N₂O₂
Número MDL : MFCD00020867
Número CAS: 2232-12-4