Print…
Ácido sulfúrico concentrada 0.1 mol/l (0.2 N) em solução aquosa para cromatografia de íons, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
68279-1LEA 54.9 EUR
68279-1L
Ácido sulfúrico concentrada 0.1 mol/l (0.2 N) em solução aquosa para cromatografia de íons, Supelco®
Ácido sulfúrico
Prepared with sulphuric acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered).
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98,08 g/mol
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II