Print…
Indium(III) chloride, anidro 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
L18758.06 L18758.14
L18758.06EA 69 EUR
L18758.06 L18758.14
Indium(III) chloride, anidro 98+%
Indium(III) chloride
Purity: 98+% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Fórmula: Cl₃In
Peso Molecular: 221.18 g/mol
Ponto de ebulição: 800 °C
Ponto de Fusão: 586
Densidade: 3.460
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011058
Número CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4958