Indium(III) chloride, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
Ampulado sob árgon
44349.06
44349.22
44349.06EA
141
EUR
44349.06
44349.22
Indium(III) chloride, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Indium(III) chloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: Cl3In
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Fórmula:
Cl₃In Peso Molecular: 221.18 g/mol Ponto de ebulição: 800 °C Ponto de Fusão: 586 Densidade: 3.460 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011058 Número CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,4958 |