Print…
3-Hydroxypicolinic acid ≥99.0% (por HPLC) substância matriz para MALDI-MS, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
56197-1G 56197-250MG
56197-1GEA 331 EUR
56197-1G 56197-250MG
3-Hydroxypicolinic acid ≥99.0% (por HPLC) substância matriz para MALDI-MS, Supelco®
3-Hydroxypicolinic acid
Embalagem: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Fórmula: C₆H₅NO₃
Número MDL : MFCD00006294
Número CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1ede8beb14a51a08dbe8e53e308378c1c1684bf&vid=2d10ec991fa6df942130973aad6f0187ae912089&prid=web&clid=SAPDAM