Print…
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
548014-25G 548014-5G
SIAL548014-25GEA 631 EUR
SIAL548014-25G SIAL548014-5G
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₂H₁₀F₆IP
Número MDL : MFCD00061398
Número CAS: 58109-40-3
EINECS: 261-134-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III