Print…
2-Chloronicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
535338-25G 535338-500G
SIAL535338-25GEA 74.1 EUR
SIAL535338-25G SIAL535338-500G
2-Chloronicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃ClN₂
Ponto de ebulição: 112 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Número MDL : MFCD00014628
Número CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III