Indium(III) chloride, anidro ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
11856.03
11856.09
11856.18
11856.30
11856.03EA
62
EUR
11856.03
11856.09
11856.18
11856.30
Indium(III) chloride, anidro ≥99.999% (baseado em metais)
Indium(III) chloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: InCl3
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Crystalline
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Fórmula:
Cl₃In Ponto de ebulição: 800 °C Ponto de Fusão: 586 °C Densidade: 3,460 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011058 Número CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4958 |