Print…
Tiocianato de guanidina 6 mol/l em solução aquosa para biologia molecular, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
50983-250ML 50983-50ML
SIAL50983-250MLEA 936 EUR
SIAL50983-250ML SIAL50983-50ML
Tiocianato de guanidina 6 mol/l em solução aquosa para biologia molecular, Sigma-Aldrich®
Guanidinium thiocyanate
Fórmula: CH₅N₃·CHNS
Peso Molecular: 118.16 g/mol
Ponto de Fusão: 118
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1